Merck
645850
Sigma-Aldrich
3-Bromo-2-(3′-methoxybenzyloxy)phenylboronic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H14BBrO4
CAS番号:
分子量:
336.97
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
形状
solid
mp
86-91 °C (lit.)
SMILES記法
COc1cccc(COc2c(Br)cccc2B(O)O)c1
InChI
1S/C14H14BBrO4/c1-19-11-5-2-4-10(8-11)9-20-14-12(15(17)18)6-3-7-13(14)16/h2-8,17-18H,9H2,1H3
InChI Key
JNPYQBOHAURAQI-UHFFFAOYSA-N
その他情報
Contains varying amounts of anhydride
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
645850-1G:
645850-5G:
645850-BULK:
645850-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)