Merck
645508
Sigma-Aldrich
3-ブロモ-2-(4'-クロロベンジルオキシ)-5-メチルフェニルボロン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H13BBrClO3
CAS番号:
分子量:
355.42
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
形状
solid
mp
120-125 °C (lit.)
SMILES記法
Cc1cc(Br)c(OCc2ccc(Cl)cc2)c(c1)B(O)O
InChI
1S/C14H13BBrClO3/c1-9-6-12(15(18)19)14(13(16)7-9)20-8-10-2-4-11(17)5-3-10/h2-7,18-19H,8H2,1H3
InChI Key
DKUPKFVGBUWCOP-UHFFFAOYSA-N
その他情報
Contains varying amounts of anhydride
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
645508-BULK:
645508-5G:
645508-1G:
645508-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)