Merck
645443
Sigma-Aldrich
4-(3′-Chlorobenzyloxy)-3,5-dimethylphenylboronic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H16BClO3
CAS番号:
分子量:
290.55
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
形状
solid
SMILES記法
Cc1cc(cc(C)c1OCc2cccc(Cl)c2)B(O)O
InChI
1S/C15H16BClO3/c1-10-6-13(16(18)19)7-11(2)15(10)20-9-12-4-3-5-14(17)8-12/h3-8,18-19H,9H2,1-2H3
InChI Key
FSGQMHRYHYNMCX-UHFFFAOYSA-N
その他情報
Contains varying amounts of anhydride
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
645443-BULK:
645443-VAR:
645443-1G:
645443-5G:
試験成績書(COA)