Merck
645435
Sigma-Aldrich
4-(2′-Chlorobenzyloxy)-3,5-dimethylphenylboronic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H16BClO3
CAS番号:
分子量:
290.55
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
形状
solid
mp
234-238 °C (lit.)
SMILES記法
Cc1cc(cc(C)c1OCc2ccccc2Cl)B(O)O
InChI
1S/C15H16BClO3/c1-10-7-13(16(18)19)8-11(2)15(10)20-9-12-5-3-4-6-14(12)17/h3-8,18-19H,9H2,1-2H3
InChI Key
UDKYOMYSPIEDTK-UHFFFAOYSA-N
その他情報
Contains varying amounts of anhydride
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
645435-VAR:
645435-BULK:
645435-5G:
645435-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)