Merck
644196
Sigma-Aldrich
3,5-ジクロロ-4-ピリジンカルボニトリル
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H2Cl2N2
CAS番号:
分子量:
173.00
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
形状
solid
mp
115-119 °C (lit.)
官能基
chloro
nitrile
SMILES記法
Clc1cncc(Cl)c1C#N
InChI
1S/C6H2Cl2N2/c7-5-2-10-3-6(8)4(5)1-9/h2-3H
InChI Key
MUHBRCUFWMUBNP-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Skull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
644196-5G:4548173219400
644196-VAR:
644196-1G:4548173219417
644196-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)