Merck
643475
Sigma-Aldrich
2-Acetylamino-5-bromo-6-methylpyridine
97%
別名:
N-(5-Bromo-6-methyl-2-pyridinyl)acetylamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H9BrN2O
CAS番号:
分子量:
229.07
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
形状
solid
mp
154-158 °C (lit.)
官能基
amide
bromo
SMILES記法
CC(=O)Nc1ccc(Br)c(C)n1
InChI
1S/C8H9BrN2O/c1-5-7(9)3-4-8(10-5)11-6(2)12/h3-4H,1-2H3,(H,10,11,12)
InChI Key
LDBWQGWJCPCZIN-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Health hazardCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)