Merck
641200
Sigma-Aldrich
1,4-Bis(2-ethylhexyl)-2,5-di-1-propynylbenzene
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C28H42
CAS番号:
分子量:
378.63
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
アッセイ
98%
mp
66-67 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCCCC(CC)Cc1cc(C#CC)c(CC(CC)CCCC)cc1C#CC
InChI
1S/C28H42/c1-7-13-17-23(11-5)19-27-21-26(16-10-4)28(22-25(27)15-9-3)20-24(12-6)18-14-8-2/h21-24H,7-8,11-14,17-20H2,1-6H3
InChI Key
CWDFKLNDSGZYPM-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
641200-500MG:
641200-BULK:
641200-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)