Merck
639540
Sigma-Aldrich
3-クロロ-4-(3'-クロロベンジルオキシ)フェニルボロン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C13H11BCl2O3
CAS番号:
分子量:
296.94
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
フォーム
solid
mp
180-185 °C (lit.)
SMILES記法
OB(O)c1ccc(OCc2cccc(Cl)c2)c(Cl)c1
InChI
1S/C13H11BCl2O3/c15-11-3-1-2-9(6-11)8-19-13-5-4-10(14(17)18)7-12(13)16/h1-7,17-18H,8H2
InChI Key
HGXKMYLFVPMNFR-UHFFFAOYSA-N
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 4
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
639540-VAR:
639540-5G:
639540-BULK:
639540-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)