Merck
639524
Sigma-Aldrich
4-(3-Bromobenzyloxy)-3-chlorophenylboronic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C13H11BBrClO3
CAS番号:
分子量:
341.39
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
形状
solid
SMILES記法
OB(O)c1ccc(OCc2cccc(Br)c2)c(Cl)c1
InChI
1S/C13H11BBrClO3/c15-11-3-1-2-9(6-11)8-19-13-5-4-10(14(17)18)7-12(13)16/h1-7,17-18H,8H2
InChI Key
HKBRUUCYKMOURT-UHFFFAOYSA-N
その他情報
Contians varying amounts of anhydride
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 4
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
639524-5G:
639524-BULK:
639524-1G:
639524-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)