Merck
639389
Sigma-Aldrich
3-Ethoxy-2-fluorophenylboronic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H10BFO3
CAS番号:
分子量:
183.97
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
フォーム
solid
mp
78-83 °C (lit.)
SMILES記法
CCOc1cccc(B(O)O)c1F
InChI
1S/C8H10BFO3/c1-2-13-7-5-3-4-6(8(7)10)9(11)12/h3-5,11-12H,2H2,1H3
InChI Key
DCUXBPVUKGENEJ-UHFFFAOYSA-N
その他情報
Contains varying amounts of anhydride
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
639389-1G:
639389-VAR:
639389-5G:
639389-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)