Merck
639249
Sigma-Aldrich
5-Fluoro-2-mercaptobenzyl alcohol
97%
別名:
5-Fluoro-2-mercaptophenylmethanol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HSC6H3(F)CH2OH
CAS番号:
分子量:
158.19
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
60-64 °C (lit.)
官能基
fluoro
hydroxyl
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OCc1cc(F)ccc1S
InChI
1S/C7H7FOS/c8-6-1-2-7(10)5(3-6)4-9/h1-3,9-10H,4H2
InChI Key
IGEXHILBHGLPBB-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
639249-VAR:
639249-BULK:
639249-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)