Merck
639222
Sigma-Aldrich
Lithium 2-ethylhexoxide
10-13 wt. % in heptane
別名:
Lithium 2-ethyl-1-hexanolate, Lithium 2-ethyl-1-hexylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
LiOCH2CH(CH2CH3)(CH2)3CH3
CAS番号:
分子量:
136.16
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
濃度
10-13 wt. % in heptane
87-90% in heptanes
不純物
<2% 2-Ethyl-1-hexanol
SMILES記法
[Li+].CCCCC(CC)C[O-]
InChI
1S/C8H17O.Li/c1-3-5-6-8(4-2)7-9;/h8H,3-7H2,1-2H3;/q-1;+1
InChI Key
LWKRTMNGAUUVIN-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
24.8 °F - closed cup
引火点(℃)
-4 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
639222-5ML:4548173357195
639222-25ML:
639222-BULK:
639222-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)