Merck
638765
Sigma-Aldrich
3-Chloro-4-methoxycinnamic acid
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H9ClO3
CAS番号:
分子量:
212.63
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
形状
solid
SMILES記法
COc1ccc(\C=C\C(O)=O)cc1Cl
InChI
1S/C10H9ClO3/c1-14-9-4-2-7(6-8(9)11)3-5-10(12)13/h2-6H,1H3,(H,12,13)/b5-3+
InChI Key
FFQJKQJQLDOHDW-HWKANZROSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
638765-BULK:
638765-1G:
638765-5G:
638765-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)