Merck
638528
Sigma-Aldrich
1,6-Dibromo-2-hydroxynaphthalene-3-carboxylic acid
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(Br)2C10H4(OH)CO2H
CAS番号:
分子量:
345.97
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
形状
solid
mp
251-255 °C (lit.)
SMILES記法
OC(=O)c1cc2cc(Br)ccc2c(Br)c1O
InChI
1S/C11H6Br2O3/c12-6-1-2-7-5(3-6)4-8(11(15)16)10(14)9(7)13/h1-4,14H,(H,15,16)
InChI Key
WNMKUIQCIRAXBN-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
638528-5G:
638528-25G:
638528-BULK:
638528-VAR:
試験成績書(COA)