Merck
638382
Sigma-Aldrich
4-Bromo-2-nitromesitylene
97%
別名:
1-Bromo-3-nitro-2,4,6-trimethylbenzene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H10BrNO2
CAS番号:
分子量:
244.09
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
形状
solid
bp
106-107 °C/1.3 mmHg (lit.)
mp
59-64 °C (lit.)
SMILES記法
Cc1cc(C)c(c(C)c1Br)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C9H10BrNO2/c1-5-4-6(2)9(11(12)13)7(3)8(5)10/h4H,1-3H3
InChI Key
IUFDRRDWXUSFBG-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
638382-5G:
638382-BULK:
638382-1G:
638382-VAR:
試験成績書(COA)