Merck
637971
Sigma-Aldrich
trans-2-(3-フルオロフェニル)ビニルボロン酸
≥95%
別名:
(E)-2-(3-フルオロフェニル)エテニルボロン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H8FBO2
CAS番号:
分子量:
165.96
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
≥95%
形状
solid
mp
184-186 °C (lit.)
官能基
fluoro
SMILES記法
OB(O)\C=C\c1cccc(F)c1
InChI
1S/C8H8BFO2/c10-8-3-1-2-7(6-8)4-5-9(11)12/h1-6,11-12H/b5-4+
InChI Key
ONXKUGHKGCSZJO-SNAWJCMRSA-N
アプリケーション
以下の反応物質です。
  • メソ-オキサ二環式アルケンの金属触媒による開環と、それに続く水素付加およびフリーデル・クラフツアルキル化による、テトラサイクリンのエナンチオ選択的、ジアステレオ選択的合成
  • パラジウム触媒による鈴木宮浦カップリング反応
  • 抗痙攣剤の調製
  • ヒストン脱アセチル化酵素阻害剤および抗腫瘍剤としての、ピペラジニル・ピリミジルヒドロキサム酸誘導体の調製
  • 立体選択的鈴木クロスカップリングによるエチル置換共役ジエン酸およびジエノンの調製
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
637971-1G:
637971-BULK:
637971-VAR:
637971-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)