Merck
637688
Sigma-Aldrich
4-Butoxyacetanilide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H17NO2
CAS番号:
分子量:
207.27
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
形状
solid
mp
100-114 °C (lit.)
官能基
amide
SMILES記法
CCCCOc1ccc(NC(C)=O)cc1
InChI
1S/C12H17NO2/c1-3-4-9-15-12-7-5-11(6-8-12)13-10(2)14/h5-8H,3-4,9H2,1-2H3,(H,13,14)
InChI Key
JYMFGHFNWSMPBP-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
637688-BULK:
637688-1G:
637688-VAR:
637688-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)