Merck
637610
Sigma-Aldrich
2-メトキシ-5-ピリジンボロン酸
≥95.0%
別名:
6-メトキシ-3-ピリジニルボロン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H8BNO3
CAS番号:
分子量:
152.94
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
≥95.0%
形状
solid
mp
135-140 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
COc1ccc(cn1)B(O)O
InChI
1S/C6H8BNO3/c1-11-6-3-2-5(4-8-6)7(9)10/h2-4,9-10H,1H3
InChI Key
DHADXDMPEUWEAS-UHFFFAOYSA-N
その他情報
無水物を含有します。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
Jan Code
637610-VAR:
637610-1G:
637610-BULK:
637610-5G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Suzuki-Miyaura cross-coupling reaction is extensively used in organic chemistry, polymer science, and pharmaceutical industries.