Merck
636436
Sigma-Aldrich
5-アミノサリチル酸メチル
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H9NO3
CAS番号:
分子量:
167.16
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
形状
solid
mp
95-99 °C (lit.)
官能基
ester
SMILES記法
COC(=O)c1cc(N)ccc1O
InChI
1S/C8H9NO3/c1-12-8(11)6-4-5(9)2-3-7(6)10/h2-4,10H,9H2,1H3
InChI Key
MXUHMQZOATZRIK-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
636436-1G:
636436-BULK:
636436-5G:
636436-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
J M Xiong et al.
Zhongguo yao li xue bao = Acta pharmacologica Sinica, 13(3), 265-267 (1992-05-01)
Methyl 5-aminosalicylate hydrochloride (M-5-AS) at the dosages of 21, 42, 209, and 417 mg.kg-1.d-1 ig to mice during d 6-15 of pregnancy, no obvious effects on the placenta, fetus weight, sex differentiation, external appearance, visceral, and skeletal development were observed.
Y Z Liao et al.
Zhongguo yao li xue bao = Acta pharmacologica Sinica, 11(1), 54-56 (1990-01-01)
Using the improved Kirsner model of ulcerative colitis in rabbits, we found that the therapeutic effect of methyl 5-amino salicylate hydrochloride (M-5-AS) was similar to that of sulfasalazine (salicylazosulfapyridine, SZ). The length of pathological damage and the range of diffuse