Merck
635170
Sigma-Aldrich
JandaJel-4-methylaminopyridine
50-100 mesh, extent of labeling: 1.5 mmol/g N loading, 1 % cross-linked
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
クロスリンク
1 % cross-linked
標識化の程度
1.5 mmol/g N loading
粒径
50-100 mesh
SMILES記法
CNc1ccncc1
InChI
1S/C6H8N2/c1-7-6-2-4-8-5-3-6/h2-5H,1H3,(H,7,8)
InChI Key
LSCYTCMNCWMCQE-UHFFFAOYSA-N
法的情報
JandaJel is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
635170-VAR:
635170-5G:
635170-BULK:
635170-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)