グレード
optical grade
アッセイ
≥99.9% trace metals basis
フォーム
(single crystal substrate)
(single side polished)
硬度
7 mohs
L × W ×厚み
10 mm × 10 mm × 0.5 mm
透過率
0.5-4.5 μm
mp
1840 °C
密度
4.17 g/mL at 25 °C (lit.)
4.26 g/mL at 25 °C
半導体特性
<100>
SMILES記法
O=[Ti]=O
InChI
1S/2O.Ti
InChI Key
GWEVSGVZZGPLCZ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
特徴および利点
物性
物理的形状
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
635049-VAR:
635049-BULK:
635049-1EA:4548173944838
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Spintronics offer breakthroughs over conventional memory/logic devices with lower power, leakage, saturation, and complexity.
Hybrid organic-inorganic sol-gel materials containing silica were first called “ORMOSILs” in 1984.
一置換および二置換アルコキシシロキサンから合成された融解ゲルは、生物医学、電子工学、光電子工学などへの応用が期待されています。
Nanomaterials are considered a route to the innovations required for large-scale implementation of renewable energy technologies in society to make our life sustainable.