Merck
634301
Sigma-Aldrich
Copper aluminum oxide
nanopowder, <100 nm particle size (BET), 98.5% trace metals basis
別名:
Copper aluminate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CuAl2O4
CAS番号:
分子量:
181.51
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
アッセイ
98.5% trace metals basis
形状
nanopowder
粒径
<100 nm (BET)
<50 nm (XRD)
SMILES記法
[Cu++].[O-][Al]=O.[O-][Al]=O
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)