Merck
458627
Sigma-Aldrich
ポリ[ビス(2-クロロエチル) エーテル-alt-1,3-ビス[3-(ジメチルアミノ)プロピル]尿素]、四級化体 溶液
62 wt. % in H2O
別名:
ポリクオタニウム-2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
NACRES:
NA.23
濃度
62 wt. % in H2O
屈折率
n20/D 1.468
pH
7.5-8.5 (10 wt. % in solution)
bp
105 °C
密度
1.13 g/mL at 25 °C
アプリケーション
極性表面に対する接着促進剤。パ-ソナルケア製品で使われるコンディショナ-。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
458627-BULK:
458627-100ML:
458627-500ML:
458627-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
We present an article that discusses two applications in particular; first, using these layers as polyelectrolyte membranes to control permeability.
交互(LbL)積層法は非常に汎用性の高い手法であり、小型で機能的かつ多機能的な優れたコーティングを可能とします。