Merck
634255
Sigma-Aldrich
酸化テルビウム(III,IV)
nanopowder, <100 nm particle size (BET), 99.5% trace metals basis
別名:
Terbium peroxide, Tetraterbium heptoxide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Tb4O7
CAS番号:
分子量:
747.70
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ
99.5% trace metals basis
形状
nanopowder
反応適合性
reagent type: catalyst
core: terbium
粒径
<100 nm (BET)
密度
7.3 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
O=[Tb]O[Tb](=O)O[Tb](=O)O[Tb]=O
InChI
1S/7O.4Tb
InChI Key
UWZVBPNIJCKCMC-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
634255-VAR:
634255-BULK:
634255-25G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Magnetic materials find diverse applications from data storage to renewable energy.