Merck
633739
Sigma-Aldrich
3-フェニル-1H-ピラゾール-5-カルボン酸
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H8N2O2
CAS番号:
分子量:
188.18
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
形状
solid
mp
238-242 °C (dec.) (lit.)
官能基
carboxylic acid
phenyl
SMILES記法
OC(=O)c1cc(n[nH]1)-c2ccccc2
InChI
1S/C10H8N2O2/c13-10(14)9-6-8(11-12-9)7-4-2-1-3-5-7/h1-6H,(H,11,12)(H,13,14)
InChI Key
QBPUOAJBMXXBNU-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
633739-5G:
633739-BULK:
633739-1G:
633739-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)