Merck
633585
Sigma-Aldrich
4-(2-Bromophenyl)-2-methyl-1-butene
97%
別名:
1-Bromo-2-(3-methyl-3-butenyl)benzene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H13Br
CAS番号:
分子量:
225.12
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.5430 (lit.)
密度
1.215 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC(=C)CCc1ccccc1Br
InChI
1S/C11H13Br/c1-9(2)7-8-10-5-3-4-6-11(10)12/h3-6H,1,7-8H2,2H3
InChI Key
AYBPGVKOKLIVNY-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Environment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
222.1 °F - closed cup
引火点(℃)
105.6 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
633585-1G:
633585-BULK:
633585-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)