Merck
633410
Sigma-Aldrich
3-クロロピリジン-4-カルボン酸
97%
別名:
3-クロロ-4-ピリジンカルボン酸, 3-クロロイソニコチン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H4ClNO2
CAS番号:
分子量:
157.55
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
形状
solid
mp
227-231 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
OC(=O)c1ccncc1Cl
InChI
1S/C6H4ClNO2/c7-5-3-8-2-1-4(5)6(9)10/h1-3H,(H,9,10)
InChI Key
MYAZXWFEMDJTFE-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
633410-5G:
633410-VAR:
633410-BULK:
633410-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)