Merck
632996
Sigma-Aldrich
6-Chloropyran-2H-one
97%
別名:
6-Chloropyran-2-one
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H3ClO2
CAS番号:
分子量:
130.53
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.5560 (lit.)
bp
193-194 °C (lit.)
密度
1.356 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
ClC1=CC=CC(=O)O1
InChI
1S/C5H3ClO2/c6-4-2-1-3-5(7)8-4/h1-3H
InChI Key
XKFPZGLJYHAVTB-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
>230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
> 110 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
632996-1G:
632996-VAR:
632996-BULK:
632996-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)