Merck
632481
Sigma-Aldrich
2-(Pivaloylamino)pyridine
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H14N2O
CAS番号:
分子量:
178.23
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
71-75 °C (lit.)
SMILES記法
CC(C)(C)C(=O)Nc1ccccn1
InChI
1S/C10H14N2O/c1-10(2,3)9(13)12-8-6-4-5-7-11-8/h4-7H,1-3H3,(H,11,12,13)
InChI Key
CGSPVYCZBDFPHJ-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
632481-VAR:
632481-BULK:
632481-1G:
632481-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)