Merck
632074
Sigma-Aldrich
3-シクロペンチル-1-プロピン
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H12
CAS番号:
分子量:
108.18
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.4490 (lit.)
bp
132-134 °C (lit.)
密度
0.827 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
C#CCC1CCCC1
InChI
1S/C8H12/c1-2-5-8-6-3-4-7-8/h1,8H,3-7H2
InChI Key
VBTCAHMANZTRMG-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
ピクトグラム
FlameCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
69.8 °F
引火点(℃)
21 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
632074-VAR:
632074-5G:
632074-BULK:
632074-1G:
試験成績書(COA)