Merck
631914
Sigma-Aldrich
1-(2-Pyridylcarbonyl)benzotriazole
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H8N4O
CAS番号:
分子量:
224.22
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
形状
solid
反応適合性
reaction type: C-C Bond Formation
mp
117-124 °C (lit.)
SMILES記法
O=C(c1ccccn1)n2nnc3ccccc23
InChI
1S/C12H8N4O/c17-12(10-6-3-4-8-13-10)16-11-7-2-1-5-9(11)14-15-16/h1-8H
InChI Key
STCGMSMATDHRCO-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
以下の反応物質です。
  • ルテニウム(II)ベンゾトリアゾール・トリフェニルホスフィン・ピリジルカルボキシラト・クロロ錯体の調製
  • アジ化ナトリウムによる反応を介したアジ化アシルの調製
  • グリニャール試薬およびヘテロアリールリチウム試薬のアシル化
  • 官能基選択的還元反応
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
631914-VAR:
631914-BULK:
631914-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)