Merck
631574
Sigma-Aldrich
(S)-(-)-2,2'-ビス(メトキシメトキシ)-1,1'-ビナフタレン
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3OCH2OC10H6)2
CAS番号:
分子量:
374.43
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
光学活性
[α]20/D -90°, c = 1% in chloroform
mp
100-104 °C (lit.)
InChI
1S/C24H22O4/c1-25-15-27-21-13-11-17-7-3-5-9-19(17)23(21)24-20-10-6-4-8-18(20)12-14-22(24)28-16-26-2/h3-14H,15-16H2,1-2H3
InChI Key
YIAQRNNJNMLGTP-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
3- or 3,3′-di-substituted products can be obtained easily via ortho-metallation and subsequent treatment with an electrophile to give the corresponding BINOL derivatives.
ピクトグラム
CorrosionEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Cox, P. J. et al
Tetrahedron Letters, 33, 2253-2253 (1992)