Merck
631418
Sigma-Aldrich
Benzo[k,l]xanthene-3,4-dicarboxylic anhydride
別名:
Benzoxanthene anhydride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18H8O4
CAS番号:
分子量:
288.25
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
mp
>300 °C (lit.)
SMILES記法
O=C1OC(=O)c2ccc3-c4ccccc4Oc5ccc1c2c35
InChI
1S/C18H8O4/c19-17-11-6-5-10-9-3-1-2-4-13(9)21-14-8-7-12(18(20)22-17)15(11)16(10)14/h1-8H
InChI Key
CMDRTRYVGCWWHS-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
631418-500MG:
631418-VAR:
631418-100MG:
631418-BULK:
試験成績書(COA)