Merck
631221
Sigma-Aldrich
5-(3,4-Dichlorophenyl)-2-furonitrile
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H5Cl2NO
CAS番号:
分子量:
238.07
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
形状
solid
mp
155-159 °C (lit.)
SMILES記法
Clc1ccc(cc1Cl)-c2ccc(o2)C#N
InChI
1S/C11H5Cl2NO/c12-9-3-1-7(5-10(9)13)11-4-2-8(6-14)15-11/h1-5H
InChI Key
LLXJJYJKCUDNAV-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Skull and crossbonesCorrosionEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges