Merck
630802
Sigma-Aldrich
N-Boc-1-アミノシクロブタンカルボン酸
97%
別名:
1-(Boc-アミノ)シクロブタンカルボン酸, Boc-シクロバリン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)3CO2CNHC4H6CO2H
CAS番号:
分子量:
215.25
Beilstein:
7994003
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
形状
solid
反応適合性
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
mp
129-133 °C (lit.)
アプリケーション
peptide synthesis
SMILES記法
CC(C)(C)OC(=O)NC1(CCC1)C(O)=O
InChI
1S/C10H17NO4/c1-9(2,3)15-8(14)11-10(7(12)13)5-4-6-10/h4-6H2,1-3H3,(H,11,14)(H,12,13)
InChI Key
ROVVUKFHORPDSM-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
630802-VAR:
630802-5G:
630802-BULK:
630802-1G:
試験成績書(COA)