Merck
630799
Sigma-Aldrich
1-(2-Furoyl)-1H-benzotriazole
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H7N3O2
CAS番号:
分子量:
213.19
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
反応適合性
reaction type: C-C Bond Formation
mp
165-169 °C (lit.)
SMILES記法
O=C(c1ccco1)n2nnc3ccccc23
InChI
1S/C11H7N3O2/c15-11(10-6-3-7-16-10)14-9-5-2-1-4-8(9)12-13-14/h1-7H
InChI Key
AFORMRZDGRLVBW-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
630799-BULK:
630799-1G:
630799-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)