Merck
630543
Sigma-Aldrich
2,5-Dibromo-4-(decyloxy)phenol
99%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Br2C6H2(OH)O(CH2)9CH3
CAS番号:
分子量:
408.17
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ
99%
mp
62-66 °C (lit.)
SMILES記法
CCCCCCCCCCOc1cc(Br)c(O)cc1Br
InChI
1S/C16H24Br2O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-20-16-12-13(17)15(19)11-14(16)18/h11-12,19H,2-10H2,1H3
InChI Key
SSEJKDGLNTZULX-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
630543-1G:
630543-BULK:
630543-500MG:
630543-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)