Merck
630462
Sigma-Aldrich
3,3-Difluoro-2-(2-pyrrolidinylmethyl)acrylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H11F2NO2
CAS番号:
分子量:
191.18
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
屈折率
n20/D 1.4916 (lit.)
SMILES記法
OC(=O)\C(CC1CCCN1)=C(/F)F
InChI
1S/C8H11F2NO2/c9-7(10)6(8(12)13)4-5-2-1-3-11-5/h5,11H,1-4H2,(H,12,13)
InChI Key
AADSEYMFBPZLJU-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
630462-BULK:
630462-250MG:
630462-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)