Merck
630357
Sigma-Aldrich
2-Acetoxyphenylzinc iodide
0.5 M in THF
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CO2C6H4ZnI
分子量:
327.43
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
濃度
0.5 M in THF
不純物
1-3% inorganic chloride
bp
65 °C
密度
1.033 g/mL at 25 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(=O)Oc1ccccc1[Zn]I
InChI
1S/C8H7O2.HI.Zn/c1-7(9)10-8-5-3-2-4-6-8;;/h2-5H,1H3;1H;/q;;+1/p-1
InChI Key
DUYNRVQSBJWXDT-UHFFFAOYSA-M
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Respiratory system
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
1.4 °F - closed cup
引火点(℃)
-17 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
630357-BULK:
630357-VAR:
630357-50ML:4548173174259
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)