Merck
630101
Sigma-Aldrich
2-(Propyl-2,3-13C2)pentanoic-4,5-13C2 acid sodium salt
99 atom % 13C
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(13CH313CH2CH2)2CHCO2Na
CAS番号:
分子量:
170.16
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352001
PubChem Substance ID:
同位体純度
99 atom % 13C
bp
220 °C (lit.)
質量シフト
M+4
SMILES記法
[Na+].[13CH3][13CH2]CC(C[13CH2][13CH3])C([O-])=O
InChI
1S/C8H16O2.Na/c1-3-5-7(6-4-2)8(9)10;/h7H,3-6H2,1-2H3,(H,9,10);/q;+1/p-1/i1+1,2+1,3+1,4+1;
InChI Key
AEQFSUDEHCCHBT-UJNKEPEOSA-M
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
231.8 °F - closed cup
引火点(℃)
111 °C - closed cup
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)