Merck
630020
Sigma-Aldrich
2,2′-Dichlorobenzilic acid
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H10Cl2O3
CAS番号:
分子量:
297.13
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
160-164 °C (lit.)
SMILES記法
OC(=O)C(O)(c1ccccc1Cl)c2ccccc2Cl
InChI
1S/C14H10Cl2O3/c15-11-7-3-1-5-9(11)14(19,13(17)18)10-6-2-4-8-12(10)16/h1-8,19H,(H,17,18)
InChI Key
OJYHUFNZIWRMPT-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
630020-25G:
630020-5G:
630020-BULK:
630020-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)