Merck
617458
Sigma-Aldrich
4-Aminobutyric acid-2,2-d2
98 atom % D
別名:
GABA-d2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H2N(CH2)2CD2CO2H
CAS番号:
分子量:
105.13
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
同位体純度
98 atom % D
形状
solid
利用可能性
not available in Japan
テクニック
mass spectrometry (MS): suitable
mp
195 °C (dec.) (lit.)
質量シフト
M+2
SMILES記法
[2H]C([2H])(CCN)C(O)=O
InChI
1S/C4H9NO2/c5-3-1-2-4(6)7/h1-3,5H2,(H,6,7)/i2D2
InChI Key
BTCSSZJGUNDROE-CBTSVUPCSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
617458-BULK:
617458-VAR:
617458-250MG:
試験成績書(COA)