Merck
61735
Sigma-Aldrich
(±)-ラバンズロール
technical, ≥90% (GC)
別名:
(±)-2-イソプロペニル-5-メチル-4-ヘキセン-1-オール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H18O
CAS番号:
分子量:
154.25
Beilstein:
1722733
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
グレード
technical
アッセイ
≥90% (GC)
屈折率
n20/D 1.470
密度
0.878 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES記法
C\C(C)=C/CC(CO)C(C)=C
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
208.4 °F
引火点(℃)
98 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
61735-50ML:
61735-BULK:
61735-10ML:
試験成績書(COA)