Merck
617199
Sigma-Aldrich
Sodium benzoate-3,4,5-d3
98 atom % D
別名:
Benzoic acid-3,4,5-d3 sodium salt
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7D3H2NaO2
CAS番号:
分子量:
147.12
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352002
PubChem Substance ID:
同位体純度
98 atom % D
形状
solid
mp
>300 °C (lit.)
質量シフト
M+3
SMILES記法
[Na+].[2H]c1cc(cc([2H])c1[2H])C([O-])=O
InChI
1S/C7H6O2.Na/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6;/h1-5H,(H,8,9);/q;+1/p-1/i1D,2D,3D;
InChI Key
WXMKPNITSTVMEF-KADUPEOVSA-M
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
249.8 °F - closed cup
引火点(℃)
121 °C - closed cup
適用法令
Jan Code
617199-VAR:
617199-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)