Merck
615730
Sigma-Aldrich
2-Phenoxyethanol-1,1-d2
98 atom % D, 99% (CP)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5OCH2CD2OH
CAS番号:
分子量:
140.18
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352112
PubChem Substance ID:
同位体純度
98 atom % D
アッセイ
99% (CP)
質量シフト
M+2
SMILES記法
[2H]C([2H])(O)COc1ccccc1
InChI
1S/C8H10O2/c9-6-7-10-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7H2/i6D2
InChI Key
QCDWFXQBSFUVSP-NCYHJHSESA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
615730-BULK:
615730-VAR:
試験成績書(COA)