Merck
614815
Sigma-Aldrich
1-Bromopropane-1,1,2,2-d4
98 atom % D
別名:
Propyl bromide-1,1,2,2-d4
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CD2CD2Br
分子量:
127.02
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
PubChem Substance ID:
同位体純度
98 atom % D
アッセイ
99% (CP)
bp
71 °C (lit.)
mp
-110 °C (lit.)
密度
1.397 g/mL at 25 °C
質量シフト
M+4
SMILES記法
[2H]C([2H])(C)C([2H])([2H])Br
InChI
1S/C3H7Br/c1-2-3-4/h2-3H2,1H3/i2D2,3D2
InChI Key
CYNYIHKIEHGYOZ-RRVWJQJTSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
保管分類コード
3 - Flammable Liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
71.6 °F - closed cup
引火点(℃)
22.00 °C - closed cup