Merck
608157
Sigma-Aldrich
L-Asparagine-13C4,15N2 monohydrate
98 atom % 13C, 98 atom % 15N, 95% (CP)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H215N13CO13CH213CH(15NH2)13CO2H · H2O
分子量:
156.09
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
同位体純度
98 atom % 13C
98 atom % 15N
アッセイ
95% (CP)
形状
solid
光学活性
[α]25/D +31.5°, c = 1 in 1 M HCl
テクニック
bio NMR: suitable
mp
233-235 °C (lit.)
質量シフト
M+6
SMILES記法
O.[15NH2][13C@@H]([13CH2][13C]([15NH2])=O)[13C](O)=O
InChI
1S/C4H8N2O3.H2O/c5-2(4(8)9)1-3(6)7;/h2H,1,5H2,(H2,6,7)(H,8,9);1H2/t2-;/m0./s1/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1;
InChI Key
RBMGJIZCEWRQES-KNBQNQHASA-N
包装
本製品はバルクサイズやご要望のパッケージサイズで提供できる場合があります。価格、在庫、梱包については、Stable Isotopes Customer Serviceまでお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
608157-VAR:
608157-BULK:
608157-100MG:
608157-500MG:
試験成績書(COA)