Merck
607592
Sigma-Aldrich
Cyanamide-13C,15N2 solution
50 wt. % in H2O, 99 atom % 13C, 98 atom % 15N
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H215N13C15N
分子量:
45.02
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352111
PubChem Substance ID:
同位体純度
99 atom % 13C
98 atom % 15N
濃度
50 wt. % in H2O
質量シフト
M+3
SMILES記法
[15NH2][13C]#[15N]
InChI
1S/CH2N2/c2-1-3/h2H2/i1+1,2+1,3+1
InChI Key
XZMCDFZZKTWFGF-VMIGTVKRSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)