Merck
604895
Sigma-Aldrich
L-Aspartic acid-2-13C
99 atom % 13C
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HO2CCH213CH(NH2)CO2H
CAS番号:
分子量:
134.10
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
同位体純度
99 atom % 13C
形状
solid
光学活性
[α]25/D +25.0°, c = 2 in 5 M HCl
mp
>300 °C (dec.) (lit.)
質量シフト
M+1
SMILES記法
N[13C@@H](CC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H7NO4/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h2H,1,5H2,(H,6,7)(H,8,9)/t2-/m0/s1/i2+1
InChI Key
CKLJMWTZIZZHCS-JACJRKFSSA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
604895-250MG:
604895-VAR:
604895-BULK:
試験成績書(COA)