Merck
603406
Sigma-Aldrich
Phosgene-13C
99 atom % 13C
別名:
Carbonic-13C dichloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
13COCl2
CAS番号:
分子量:
99.91
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
同位体純度
99 atom % 13C
質量シフト
M+1
SMILES記法
Cl[13C](Cl)=O
InChI
1S/CCl2O/c2-1(3)4/i1+1
InChI Key
YGYAWVDWMABLBF-OUBTZVSYSA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Gas cylinderSkull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 1 Inhalation - Eye Dam. 1 - Press. Gas Liquefied gas - Skin Corr. 1B
保管分類コード
2A - Gases
WGK
WGK 2
毒物及び劇物取締法
毒物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
603406-VAR:
603406-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)